Merck
456578
Sigma-Aldrich
Poly(1,3-propylene glutarate)
average Mw ~7,100, average Mn ~5,500
Synonim(y):
Poli(glutaran trimetylenu)
About This Item
Wzór liniowy:
[O(CH2)3O2C(CH2)3CO]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,500
average Mw ~7,100
temp. przejścia
Tg −56 °C
Tm 48 °C (DSC at peak)
ciąg SMILES
OCCCO.OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4.C3H8O2/c6-4(7)2-1-3-5(8)9;4-2-1-3-5/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9);4-5H,1-3H2
Klucz InChI
XJSADXSITAJNBH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)