Merck
455288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
gęstość
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(ccc1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(3-6(5)10)8(11,12)13/h1-3H
Klucz InChI
OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)