Merck
454419
Sigma-Aldrich
Ethyldiphenylphosphine oxide
97%
Synonim(y):
Diphenylphosphinoethane monoxide
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5P(C6H5)2(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
120-125 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
CCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15OP/c1-2-16(15,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
AKTGKEBIBGSCLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols
  • Synthesis of a nanostructured dioxomolybdenum(VI) catalyst for liquid-phase epoxidation of olefins
  • Reduction of tertiary phosphine oxides with DIBAL-H
  • Diphenylphosphineyl-mediated synthesis of ketones
  • Nucleophilic aromatic substitution of hydrogen by phosphorous stabilized carbanions
  • Stereospecific reduction to form phosphines
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3