45380
(±)-Epoxytricarballylic acid monopotassium salt
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Aconitic acid oxide potassium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (NT)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].OC(=O)CC1(OC1C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H6O7.K/c7-2(8)1-6(5(11)12)3(13-6)4(9)10;/h3H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LBTLPBOOVFHIGW-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3