Merck
452947
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
88-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H
Klucz InChI
LTOQUFIOYDCJFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvent and ligand effects on selective mono-and dilithiation of 1-(chlorophenyl) pyrroles and 1-(methoxyphenyl) pyrroles.
Fogassy K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 1039-1043 (2001)