Merck
451495
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
98%
Synonim(y):
1,3-dimetylo-5-tert-butylo-2-acetofenon, 4′-tert-butylo-2′,6′-dimetyloacetofenon
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H2(CH3)2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
bp
150 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1c(C)cc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-9-7-12(14(4,5)6)8-10(2)13(9)11(3)15/h7-8H,1-6H3
Klucz InChI
JNHLHPMTMTYLCP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)