Merck
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
YBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.9%
Postać
powder
mp
904 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Y](Br)Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)