Merck
450944
Sigma-Aldrich
Iron(II) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ferrous chloride, Iron dichloride
Wybierz wielkość
10 G
724,00 zł
50 G
2590,00 zł
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
724,00 zł
50 G
2590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FeCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.9% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
677 °C (lit.)
gęstość
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Used in the synthesis of a novel cis-Fe(BPE5)2Cl2 (BPE5=1,2-diphospholanoethane) complex, which has potential application in many types of reactions such as intra- or intermolecular activation.[1]
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Field, L.D. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 612-612 (1998)
Jiangfei Meng et al.
Journal of food science, 77(1), C8-14 (2011-12-21)
Wines made from 3 spine grape (Vitis davidii Foex) genotypes-Junzi 1# (JZ 1#), Junzi 2# (JZ 2#), and Liantang (LT)-and Cherokee rose (Rosa laevigata Michx., CR) were evaluated for their phenolics composition and antioxidant activities by several assays, including 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
Sofia Tresintsi et al.
Water research, 46(16), 5255-5267 (2012-07-25)
Various iron oxy-hydroxides were synthesized in a continuous flow kilogram-scale production reactor through the precipitation of FeSO(4) and FeCl(2) in the pH range 3-12 under intense oxidative conditions to serve as arsenic adsorbents. The selection of the optimum adsorbent and
Qinqin Xia et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9366-9373 (2012-10-03)
Iron-catalyzed direct C-N bond formation between azoles and amides is described. The oxidative coupling reactions of sp(3) C-H bonds adjacent to a nitrogen atom in amides and sulfonamides with the N-H bond in azoles proceeded smoothly in the presence of
Chong Qin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(28), 6971-6975 (2012-06-13)
Ironing it out: an efficient and convenient nitrogenation strategy involving C-C bond cleavage for the straightforward synthesis of versatile arylamines is presented. Various alkyl azides and alkylarenes, including the common industrial by-product cumene, react using this protocol. Moreover, this method
Produkty
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.