Merck
447757
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Synonim(y):
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
64-66 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
Klucz InChI
MRVWKXZQBOFMAW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)