Merck
446637
Sigma-Aldrich
Aluminum phthalocyanine hydroxide
Dye content 85 %
Synonim(y):
Hydroxy(29H,31H-phthalocyaninato)aluminum
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H17AlN8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
698 nm
ciąg SMILES
O[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Al.H2O/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;1H2/q-2;+3;/p-1
Klucz InChI
QMBKZWHVFIDIRL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Nesi-Reis et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 21, 239-245 (2017-12-25)
This study investigated the activity of photosensitive phthalocyanines on promastigotes and amastigotes of Leishmania (L.) amazonensis. Aluminum phthalocyanine chloride (AlPcCl), Aluminum phthalocyanine hydroxide (AlPcOH) and zinc phthalocyanine (PcZn) were tested in the presence (matte red LED, potency of 2.5-2.3 μW for