Merck
446300
Sigma-Aldrich
2-Phenylindene
97%
Wybierz wielkość
5 G
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
157-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C1c2ccccc2C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H12/c1-2-6-12(7-3-1)15-10-13-8-4-5-9-14(13)11-15/h1-10H,11H2
Klucz InChI
BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical behavior of o-bis (phenylethynyl) benzene toward some electrophilic and nucleophilic reagents.
Whitlock Jr HW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 34(4), 879-886 (1969)
Christian Müller et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(15), 5017-5031 (2006-04-14)
We investigated the spectroscopy of the first excited singlet electronic state S1 of 2-phenylindene using both fluorescence excitation spectroscopy and resonantly enhanced multiphoton ionization spectroscopy. Moreover, we investigated the dynamics of the S1 state by determining state-selective fluorescence lifetimes up
Ozonolyses of 1, 2-diphenyl-and 2-phenylindene.
Sugimoto T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 135-141 (1993)
Regioselectivity and stereoselectivity in the photodimerization of rigid and semirigid stilbenes.
Wolff T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(15), 4255-4262 (1992)
A Convenient Synthesis of 2-Phenylindene.
Jayamani M and Pillai CN.
Synthetic Communications, 15(6), 535-542 (1985)