Merck
446181
Sigma-Aldrich
Trichlorocyclopentylsilane
95%
Synonim(y):
(Trichlorosilyl)cyclopentane, Cyclopentyltrichlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
tw
181 °C (lit.)
gęstość
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl3Si/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
FCMZRNUHEXJWGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trichloro(cyclopentyl)silane is a polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) derivate which is synthesized by hydrosilylation of cyclopentene and trichlorosilane.
Zastosowanie
Trichloro(cyclopentyl)silane can be used in the preparation of POSS by hydrolysis and condensation reaction that is majorly used to enhance the thermo-mechanical properties of different polymers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of symmetry/asymmetry of the nanoparticles structure on the thermal stability of polyhedral oligomeric silsesquioxane/polystyrene nanocomposites.
Blanco I, et al.
Polymer Composites, 33(11), 1903-1910 (2012)
Surface modification of polyehtersulfone hollow fiber membrane using layer-by-layer nanocoating method.
So J, et al.
Polymer (Korea), 89-90 (2015)
Silsesquioxanes as ligands for gold clusters.
Schmid G, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1998(6), 813-817 (1998)
Surface modification of polyehtersulfone hollow fiber membrane using layer-by-layer nanocoating method.
So J, et al.
Polymer (Korea), 89-90 (2015)
Surface modification of polyehtersulfone hollow fiber membrane using layer-by-layer nanocoating method.
So J, et al.
Polymer (Korea), 89-90 (2015)