Przejdź do
64046
2,3-Dimercapto-1-propanol
≥98% (iodometric)
Synonim(y):
BAL, British anti-Lewisite, DMP, Dimercaprol, Dithioglycerol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
6 x 10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(SH)CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-433-7
Beilstein/REAXYS Number:
1732058
MDL number:
Assay:
≥98% (iodometric)
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (iodometric)
refractive index
n20/D 1.572-1.574, n20/D 1.573 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(S)CS
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimercapto-1-propanol acts as a chelating agent and forms stable complexes with certain heavy metals, including arsenic, mercury, and lead.
Application
2,3-Dimercapto-1-propanol has been used in synthesizing novel (2-substituted phenyl-1,3-dithiolan-4-yl) methanol (PDTM) derivatives, which are potent tyrosinase inhibitors.[1] It can also be considered for developing new drugs against AIDS due to its ability to inhibit HIV-1 tat activity.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
282413T58203525081
assay
≥98% (iodometric)
assay
97%
assay
95%
assay
≥99%
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
bp
156-160 °C/0.15 mmHg (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
bp
282 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.572-1.574, n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
hydroxyl, thiol
functional group
ester, thioester
functional group
-
functional group
-
density
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dimercapto-1-propanol
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)