Merck
444707
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
95%
Synonim(y):
Diethyl 5-carboxyisophthalate
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CC6H3(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
152-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H14O6/c1-3-18-12(16)9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13(17)19-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
GAVXMTRMXPWCCV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3