Merck
444367
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
<5% water
mp
265-270 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves