Merck
443824
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(F)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
154-157 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-chloro-2,5-difluorobenzoesowy reaguje z podstawionymi 2-hydroksyacetofenonami w obecności POCl3, dając 2-acetylofenylo-4-chloro-2,5-difluorobenzoesan.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TiO2/modified natural clay semiconductor as a potential electrode for natural dye-sensitized solar cell.
Saelim N, et al.
Ceramics International, 37(2), 659-663 (2011)
Synthesis and antimicrobial evaluations of some novel fluorinated chromones and pyrazoles.
Gadhaveb A, et al.
Indian Journal of Chemistry, 54, 383-390 (2015)
Synthesis of 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic Acid.
Hao-yu Z.
Chemical World, 1, 010-010 (2011)