Merck
442542
Sigma-Aldrich
Methylmercury(II) iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3HgI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
mp
145 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Hg]I
InChI
1S/CH3.Hg.HI/h1H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
JVDIOYBHEYUIBM-UHFFFAOYSA-M
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S C Bondy et al.
Toxicology letters, 58(1), 13-21 (1991-09-01)
The effect of a neurotoxic organo-metal, methyl mercuric iodide, and an aromatic solvent, toluene, upon the transmembrane potential (psi), across both the limiting membrane of isolated nerve terminals and their mitochondria, has been studied. Exposure of nerve endings to either
K Okamura-Ikeda et al.
The Journal of biological chemistry, 260(2), 1338-1345 (1985-01-25)
Medium-chain and long-chain acyl-CoA dehydrogenases from rat liver have been purified in two forms, holoenzymes containing FAD and apoenzymes which do not contain this cofactor. In contrast, short-chain acyl-CoA dehydrogenase can only be isolated as the holoenzyme. Marked differences in
[Effect of methylmercury iodide on the rate of regeneration of epithelial crypts of the rat large intestine].
L A Khvylia et al.
Voprosy pitaniia, (3)(3), 73-74 (1984-05-01)
M S Benjumovich
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 15(6), 671-675 (2001-11-08)
The median lethal cell culture dose (CCLD(50)) and its 95% confidence interval were determined using the Behrens and Kärber area method with subsequent regression analysis by the action of methylmercury iodide (CH(3)HgI; MMI) on monolayer cultures of HeLa cells. The