Merck
44210
Sigma-Aldrich
tert-Dodecylmercaptan
technical, ≥97.0% (RT)
Synonim(y):
tert-Dodecanethiol
About This Item
Wzór liniowy:
C12H25SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.40
Beilstein:
1738382
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical
Próba
≥97.0% (RT)
tw
227-248 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Klucz InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
mixture of isomers (mainly C12); prepared by reaction of ′tetrapropylene′ with H2S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)