Merck
441694
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(tert-butylperoxy)butane solution
50 wt. % in mineral oil
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C[OOC(CH3)3]2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
skład
active oxygen content, 6.8 wt. %
t1/2
10 hr(92 °C)
stężenie
50 wt. % in mineral oil
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445
mp
≥80 °C (SADT)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Zastosowanie
Free radical polymerization initiator.
Initiator for polymerization and copolymerization of styrene, ethylene and acrylics in solution, suspension and bulk polymerizations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1