Merck
440884
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylphenol
98%
Synonim(y):
4-Bromo-m-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
tw
142-145 °C/23 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-3-methylphenol is a brominated phenol. It participates in the total synthesis of 3-methylcalix[4]arene.
Zastosowanie
4-Bromo-3-methylphenol may be used in the synthesis of bromo[2-methyl-4-[2-(t-butyldimethylsilyloxy)ethyloxy]phenyl]bis(triphenylphopshine)nickel(II) (protected alcohol-functionalized initiator) and bromo-[2-methyl-4-[6-(t-butyldimethylsilyloxy)hexyloxy]phenyl] bis(triphenylphosphine) nickel.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of the Presence and Length of an Alkyl Spacer on the Supramolecular Chirality of Block Copoly (thiophene) s.
Van den Bergh K, et al.
Macromolecules, 44(4), 728-735 (2011)
SOME MONO AND DIBROMO DERIVATIVES OF META-CRESOL.
Huston RC and Hutchinson JA.
Journal of the American Chemical Society, 54(4), 1504-1506 (1932)
3-Methylcalix[4]arene: A New Versatile Precursor to Inherently Chiral Calix[4]arenes.
Dian-Kui Fu et al.
The Journal of organic chemistry, 61(2), 802-804 (1996-01-26)
End group-functionalization and synthesis of block-copolythiophenes by modified nickel initiators.
Smeets A, et al.
Macromolecules, 44(5), 6017-6025 (2011)