Merck
440620
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)5C6CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
solid
mp
159-163 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cc1c(C)c(C)c(CO)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18O/c1-7-8(2)10(4)12(6-13)11(5)9(7)3/h13H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
CMBCAWNOBIGGTE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbonium Ions. IX. Monoarylalkyl Cations1, 2.
Deno NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(17), 4719-4723 (1960)
Acid-Catalyzed Dehydration of Substituted Dienediols.
Wigal CT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(26), 8421-8423 (1995)