Merck
438839
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)pyrrole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
88-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(=O)(c1ccccc1)n2cccc2
InChI
1S/C10H9NO2S/c12-14(13,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(fenylosulfonylo)pirol jest heterocyklicznym blokiem budulcowym. Grupa 1-(fenylosulfonylo) służy jako grupa N-blokująca i kierująca w różnych syntezach organicznych.[1]
Zastosowanie
1-(fenylosulfonylo)pirol (1-fenylosulfonylo-1H-pirol) może być stosowany w syntezie kwasu 1-(fenylosulfonylo)pirolo-2-boronowego poprzez litowanie 1-(fenylosulfonylo)-pirolu.[2] Może być stosowany do syntezy pochodnych chlorku 1-fenylosulfonylo-1H-pirol-3-sulfonylu, który daje pochodne sulfonamidowe w reakcji z nukleofilami azotowymi.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 2-Aryl-1-(phenylsulfonyl) pyrroles.
Grieb JG and Ketcha DM.
Synthetic Communications, 25(14), 2145-2153 (1995)
Efficient sulfonation of 1-phenylsulfonyl-1H-pyrroles and 1-phenylsulfonyl-1H-indoles using chlorosulfonic acid in acetonitrile.
Janosik T, et al.
Tetrahedron, 62(8), 1669-1707 (2006)
Papireddy Kancharla et al.
The Journal of organic chemistry, 79(23), 11674-11689 (2014-11-08)
Facile and highly efficient synthetic routes for the synthesis of (S)- and (R)-23-hydroxyundecylprodiginines ((23S)-2, and (23R)-2), 23-ketoundecylprodiginine (3), and deuterium-labeled 23-hydroxyundecylprodiginine ([23-d]-2) have been developed. We demonstrated a novel Rieske oxygenase MarG catalyzed stereoselective bicyclization of (23S)-2 to premarineosin A
Pyrrole chemistry. XXVIII. Substitution reactions of 1-(phenylsulfonyl) pyrrole and some derivatives.
Anderson HJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 63(4), 896-902 (1985)