Merck
438820
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
mp
96-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccn(c1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)11-7-8-13(9-11)17(15,16)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,1H3
Klucz InChI
HTMLKRFQINMFRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-acetylo-1-(fenylosulfonylo)pirol jest heterocyklicznym blokiem budulcowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)