Merck
438618
Sigma-Aldrich
3-Cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitrile
ciąg SMILES
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
FFBLBFMTKGSSPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Cyano-4-metylokumaryna jest 3-podstawioną pochodną 4-metylokumaryny. Jej właściwości strukturalne, częstotliwości drgań i widma elektroniczne zostały zbadane za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT).[1] Stwierdzono, że powstaje ona podczas kondensacji Knoevenagela o-hydroksyacetofenonu z cyjanooctanem etylu katalizowanej przez kalcynowany hydrotalcyt Mg-Al.[2] Opisano syntezę 3-cyjano-4-metylokumaryny poprzez kondensację o-hydroksyacetofenonu z cyjanooctanem etylu w obecności etylanu sodu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Udaya Sri et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 97, 728-736 (2012-08-16)
The vibrational and electronic spectra of 3-cyano-4-methylcoumarin (3C4MC) are reported and discussed. In this work the structural properties, vibrational frequencies and electronic spectra of 3C4MC have been investigated extensively using density functional theory (DFT) employing B3LYP exchange correlation with the
One-pot synthesis of coumarins. Catalysis by the solid base, calcined Mg-Al hydrotalcite.
Ramani A, et al.
Green Chemistry, 1(3), 163-165 (1999)
The Synthesis of Some 3-Substituted-4-methylcoumarins1.
Schroeder CH and Link KP.
Journal of the American Chemical Society, 75(8), 1886-1888 (1953)