Merck
438448
Sigma-Aldrich
Silver carbonate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Disilver carbonate, Silver(I) carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.75
Beilstein:
6936654
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
mp
210 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Silver carbonate is used in Koenigs-Knorr glycosylation. The product is used as a protective agent to prevent the sedimentation of silver nanoparticles (AgNPs).
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocatalytic behavior and photo-corrosion of visible-light-active silver carbonate/titanium dioxide.
Wang Y, et al.
Materials Letters, 115, 85-88 (2014)
Silver carbonate and stability in colloidal silver: a by-product of the electric spark discharge method.
Tseng KH, et al.
J. Alloy Compounds, 493(1), 438-440 (2010)
A novel high-efficiency visible-light sensitive Ag 2 CO 3 photocatalyst with universal photodegradation performances: Simple synthesis, reaction mechanism and first-principles study.
Dong H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 134, 46-54 (2013)
Photocatalytic behavior and photo-corrosion of visible-light-active silver carbonate/titanium dioxide.
Wang Y, et al
Materials Letters, 115, 85-88 (2014)
Sukalyan Bhadra et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(24), 9938-9941 (2012-06-12)
Decarboxylative Chan-Evans-Lam-type couplings are presented as a new strategy for the regiospecific construction of diaryl and alkyl aryl ethers starting from easily available aromatic carboxylic acids. They allow converting various aromatic carboxylate salts into the corresponding aryl ethers by reaction