Merck
437387
Sigma-Aldrich
Menthyl anthranilate
98%
Synonim(y):
Menthyl o-aminobenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
tw
177-179 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3
Klucz InChI
SOXAGEOHPCXXIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Menthyl anthranilate is a fluorescent agent and a UV filter that can be used as an alternative to oxybenzone. It is majorly used in sunscreen based products. It can be easily mixed in cosmetic oils and can also be emulsified in aqueous formulations.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Photophysical Properties of Menthyl Anthranilate: A UV-A Sunscreen.
Beeby A and Jones AE
Photochemistry and Photobiology, 72(1), 10-15 (2000)
The feasibility of using fluorescence spectroscopy as a rapid, non-invasive method for evaluating sunscreen performance.
Stokes RP and Diffey BL
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 50(2-3), 137-143 (1999)
Marlene Vila et al.
Journal of chromatography. A, 1405, 12-22 (2015-06-21)
A methodology based on pressurized liquid extraction (PLE) followed by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) has been developed for the simultaneous analysis of different classes of UV filters including methoxycinnamates, benzophenones, salicylates, p-aminobenzoic acid derivatives, and others in cosmetic products.