Merck
436437
Sigma-Aldrich
Bis(dicyclohexylphosphino)methane
95%
Synonim(y):
Methylenebis(dicyclohexylphosphine)
Wybierz wielkość
1 G
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11)2PCH2P(C6H11)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.58
Beilstein:
5340912
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
95-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
Klucz InChI
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
  • Regioselective Suzuki coupling reactions
  • Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
  • Mediated cross-coupling reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)