Merck
435732
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol
90%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
140 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(OCCCCCO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H26O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h12H,6-10H2,1-5H3
Klucz InChI
ZPADIAOSJBISTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol participates in the synthesis of well-defined mono- and ditelechelic polyphosphazenes.
Inne uwagi
remainder 1,5-bis(tert-butyldimethylsilyoxy)pentane
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Telechelic polyphosphazenes: Reaction of living poly (dichlorophosphazene) chains with alkoxy and aryloxy phosphoranimines.
Allcock HR, et al.
Macromolecules, 37(10), 3635-3641 (2004)