Merck
434884
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), distearate terminated
average Mn ~2,300
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
waxy solid (soft)
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,300
rozpuszczalność
H2O: insoluble
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Zastosowanie
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
Właściwości fizyczne
Liquifies under slight pressure, highly lubricious.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)