Merck
434698
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene)
melt index 0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
wskaźnik szybkości płynięcia
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
zawiera
antioxidant (varying amounts)
twardość
30 (Shore D, ASTM 2240)
mp
60 °C
temp. przejścia
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
Wydłużenie
ASTM D 412 - 620% (at break)
ciąg SMILES
C=C.CCC=C
Zastosowanie
Additive for polyethylene and polypropylene used in injection, extrusion and blow molding.
Cechy i korzyści
Linear copolymer.
Exhibits plastic and elastic properties. Low temperature impact modifier, high clarity, reduces stress cracking and has low temperature heat sealability. Narrow molecular weight and composition distributions.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)