Merck
191108
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-allyl alcohol)
average Mn ~1,600, crystalline, allyl alcohol 33 mol %
Synonim(y):
Kopolimer alkoholu allilowego i styrenu, Kopolimer styrenu i alkoholu allilowego, Poli(styren-alkohol allilowy)
Wybierz wielkość
1 KG
850,00 zł
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CH2OH)]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
23.8 mmHg ( 25 °C)
Formularz
crystalline
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,600
skład
allyl alcohol, 33 mol %
granice wybuchowości
18 %
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H6O/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2,4H,1,3H2
Klucz InChI
WXNYILVTTOXAFR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)