Merck
434035
Sigma-Aldrich
N,S-Diacetyl-L-cysteine methyl ester
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COSCH2CH(NHCOCH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −36.0°, c = 1 in methanol
mp
97-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](CSC(C)=O)NC(C)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Karg et al.
Journal of dermatological science, 1(1), 39-45 (1990-01-01)
Thiols are of great importance for the regulation of many cellular functions including metabolism, transport and cell protection. In this study the usefulness of L-cysteine methyl and octyl esters, of N,S-diacetyl-L-cysteine methyl ester and glutathione isopropyl ester as cellular cysteine