Merck
433918
Sigma-Aldrich
Barium metaphosphate
Synonim(y):
Barium dimetaphosphate, Barium polyphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(PO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
mp
1560 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]P(=O)=O.[O-]P(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HO3P/c;2*1-4(2)3/h;2*(H,1,2,3)/q+2;;/p-2
Klucz InChI
XNJIKBGDNBEQME-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1