Merck
432741
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Synonim(y):
(−)-N-Boc-N,O-isopropylidene-L-serinal, tert-Butyl (S)-(−)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, Garner’s aldehyde
Wybierz wielkość
1 G
585,20 zł
585,20 zł
Cena katalogowa836,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
585,20 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
Beilstein:
3591324
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
585,20 zł
Cena katalogowa836,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
ciąg SMILES
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Zastosowanie
Widely utilized in the asymmetric synthesis of natural products.[1][2][3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hoemann, M.Z. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)
Roush, W.R. Hunt, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)
Guibourdenche, C. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)