Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
Quality Segment
assay
97%
mp
149-152 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
SMILES string
COc1cc(N)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
LNTJJKHTAZFVJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility acetic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility ethanol: soluble 25 mg/mL, slightly hazy, yellow to brownish-yellow, water: slightly soluble |
| mp 149-152 °C (lit.) | mp 183-186 °C (lit.) | mp 245-248 °C (lit.) | mp 146-149 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?