Merck
432164
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Trójfluorek gadolinu
About This Item
Wzór liniowy:
GdF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
F[Gd](F)F
InChI
1S/3FH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Employed in the synthesis of non-oxide glasses.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Mater. Sci., 32, 741-741 (1996)
Journal of Non-Crystalline Solids, 203, 127-127 (1996)
Kan Usuda et al.
Biological trace element research, 167(1), 84-90 (2015-03-10)
Various fluoride compounds are widely used in industry. The present risk assessment study was conducted using a series of inorganic binary fluorides of the type XFn, where X(n) = Na(+), K(+), Li(+), Mg(2+), Ca(2+), Sr(2+), Ba(2+), Al(3+), Nd(3+), La(3+), Ce(3+), Sm(3+), Gd(3+)
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.