Merck
432113
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lutetium trifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
LuF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lutetium
zanieczyszczenia
<100 ppm water
ciąg SMILES
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)