Key Documents
42995
trans-1,3-Diphenyl-2,3-epoxypropan-1-one
≥98.0%
Synonim(y):
trans-2-Benzoyl-3-phenyloxirane, trans-Benzalacetophenone oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0%
Postać
solid
mp
86-89 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C([C@H]1O[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13(11-7-3-1-4-8-11)15-14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H/t14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
UQGMJZQVDNZRKT-HUUCEWRRSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)