Kluczowe dokumenty
429279
Nylon 6/12
pellets
Synonim(y):
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
About This Item
Polecane produkty
odporność na ścieranie
6 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Formularz
pellets
zawiera
lubricant
twardość
114 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp
218 °C (lit.)
rozpuszczalność
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
Klucz InChI
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
Cechy i korzyści
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)