Przejdź do
MAK506
Zestaw do testu peroksydazy
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw aktywności enzymu peroksydazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Peroksydaza katalizuje następujące reakcje utleniania-redukcji: ROOR′ + donor elektronów (2 e-) + 2H+ → ROH + R′OH Dla wielu peroksydaz optymalnym substratem jest nadtlenek wodoru (H2O2), ale inne są bardziej aktywne z organicznymi wodoronadtlenkami, takimi jak nadtlenki lipidów. W komórce peroksydazy niszczą toksyczne rodniki wodorotlenowe, które powstają jako produkty uboczne podczas oddychania tlenowego. Peroksydazy reprezentują dużą rodzinę enzymów, które występują u zwierząt (np. enzymy podobne do mieloperoksydazy), roślin, grzybów i bakterii (enzymy podobne do peroksydazy cytochromu C, takie jak peroksydaza chrzanowa).
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności peroksydazy w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, moczu, tkankach i pożywkach hodowlanych).
Biochem/physiol Actions
Zestaw do testu peroksydazy wykorzystuje H2O2 i barwnik będący donorem elektronów, który tworzy resorufinę podczas reakcji peroksydazy. Gęstość optyczna przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest bezpośrednią miarą aktywności enzymu.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: od 2 do 50 U/L dla testu kolorymetrycznego i od 0,1 do 5 U/L dla testu fluorometrycznego.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)