Merck
424587
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Synonim(y):
[(4-Chlorophenyl)methyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2P(C6H5)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phosphine
ciąg SMILES
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for the synthesis of:
  • β-amyloid plaque ligands
  • Selective norbornane-type aspartate analog inhibitors of glutamate transporter 1
  • Pyrethroids with insecticidal activity
  • Chlorinated aromatic avenaciolide analogs with antifungal activity
  • Arylethenylbenzofuroxan derivatives via Wittig-Boden reactions
  • Substituted benzofuroxans for inhibition of Trypanosoma cruzi growth
  • Styrylchromones via Wittig reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)