424072
N,N,N′,N′-Tetraethyldiethylenetriamine
technical grade, 90%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
130-135 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C12H29N3/c1-5-14(6-2)11-9-13-10-12-15(7-3)8-4/h13H,5-12H2,1-4H3
Klucz InChI
UICCSKORMGVRCB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As N-substituted ethylenediamine ligand in the synthesis of [Ni(Et4dien)(NO2)2] (Et4dien=N,N,N′,N′-tetraethyldiethylenetriamine).
- As a reagent in the synthesis of adamantanyl connector, (2-(1-carbamoylmethyladamantane)di(ethyl(diethylmethylammonium))dichloride).
- As a reagent in the synthesis of aminated macroligand.
- As a reagent in the synthesis of precipiton ligand.
- As a multimodal ligand in the synthesis of P(S-DVB)-g-P(S-GMA)- TEDETA beads (poly(styrene-divinylbenzene)-graft-poly(styrene-glycidylmethacrylate)).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter