Merck
424021
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl acrylate
technical grade
Synonim(y):
3,5,5-Trimethylhexyl 2-propenoate, 3,5,5-Trimethylhexyl prop-2-enoate, TMHA
Wybierz wielkość
25 ML
939,00 zł
939,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
939,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
939,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
Klucz InChI
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)