Merck
423343
Sigma-Aldrich
p-Tolyl [2-(trimethylsilyl)ethynyl] sulfone
98%
Synonim(y):
1-(p-Toluenesulfonyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 2-(Trimethylsilyl)ethynyl p-tolyl sulfone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CSO2C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.40
Beilstein:
2650368
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
80-83 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2SSi/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(13,14)9-10-16(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
MMUNNGUGQXEUBR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
p-Tolyl [2-(trimethylsilyl)ethynyl] sulfone is an aryl trimethylsilylethynyl sulfone. It can be synthesized from bis(trimethylsilyl)acetylene.
Zastosowanie
p-Tolyl [2-(trimethylsilyl)ethynyl] sulfone (1-tosyl-2-(trimethylsilyl)acetylene) may be used as a reactant in the synthesis of Cp(OC)2M-C=CSiMe3 (M = Fe, Ru) by reacting with [Cp(OC)2M ]-Na+ and as a reagent in the photochemical alkynylation of unreactive C (sp3)–H bonds.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
King RB.
Organometallic Syntheses, 4, 466-466 (2013)
Photochemically induced radical alkynylation of C (sp3)-H bonds.
Hoshikawa T, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(1), 164-169 (2012)
p-Tolyl(trimethylsiIylethynyl)sulfone as Synthon for the Synthesis of Cp(OC)2M -C=CSiMe3 (M = Fe, Ru). Molecular Structure of Cp(OC)2Fe-C=CSiMe3
Weinrich V and Beck W.
Zeitschrift fur Naturforschung, 54, 701-703 (1999)