Merck
42135
Sigma-Aldrich
1,5-Dinitronaphthalene
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.17
Beilstein:
527184
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
mp
213-216 °C (lit.)
214-217 °C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H
Klucz InChI
ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-dinitronaftalen, 1,5-dinitronaftalen i 1,8-dinitronaftalen to trzy izomery dinitronaftalenu. Zbadano ich reakcje fotokatalitycznego utleniania w obecności TiO2 Degussa P-25.[1] 1,5-Dinitronaftalen został zgłoszony jako zanieczyszczenie środowiska. Zbadano jego genotoksyczne działanie w teście mutacji somatycznych i rekombinacji (SMART) in vivo u Drosophila melanogaster.[2] Zdelokalizowane rodnikowe aniony interwalencyjne 1,5-dinitronaftalenu wykazują pasma przeniesienia ładunku w ich widmach bliskiej podczerwieni.[3] Kryształy 1,5-dinitronaftalenu są jednoskośne z dwiema cząsteczkami w każdej komórce elementarnej.[4]
Zastosowanie
1,5-Dinitronaftalen został wykorzystany jako wzorzec do analizy związków o znaczeniu środowiskowym za pomocą nowej nanowydajnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z jonizacją elektronów.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kei Miyazawa et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 55(12), e4668-e4668 (2020-11-03)
Fragmentation of peptide radical cations [M]. + has been examined using matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) in-source decay (ISD) with hydrogen-abstracting nitro-substituted matrices. The ISD spectra of peptides containing an arginine (Arg) residue at carboxyl (C)-termini showed preferential [w]+ ions when
The crystal structure of 1, 5-dinitronaphthalene.
Trotter J.
Acta Crystallographica, 13(2), 95-99 (1960)
Stephen F Nelsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(41), 12493-12501 (2003-10-09)
The Class III (delocalized) intervalence radical anions of 1,4-dinitrobenzene, 2,6-dinitronaphthalene, 2,6-dinitroanthracene, 9,9-dimethyl-2,7-dinitrofluorene, 4,4'-dinitrobiphenyl, and 1,5-dinitronaphthalene show charge-transfer bands in their near-IR spectra. The dinitroaromatic radical anions have comparable but slightly larger electronic interactions (H(ab) values) through the same aromatic bridges
Yuki Hiruta et al.
The Analyst, 141(3), 910-917 (2015-12-10)
Temperature-responsive polymers incorporating molecular-recognition sites were developed as stationary phases for high-performance liquid chromatography (HPLC). The grafted stationary phases consisted of functional copolymers composed of N-isopropylacrylamide (NIPAAm) and N-acryloyl aromatic amino acid methyl esters, i.e., phenylalanine and tryptophan methyl esters
Miray Bekbolet et al.
Chemosphere, 75(8), 1008-1014 (2009-02-24)
A combination of photocatalytic oxidation experiments and quantum mechanical calculations was used in order to describe the mechanism and the nature of the photocatalytic oxidation reactions of dinitronaphthalane isomers and interprete their reactivities within the framework of the Density Functional