42000601
PRONOVA® UP VLVM
very low viscosity sodium alginate, viscosity <20 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), mannuronate monomer units ≥50 %
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw <75 kDa (approximate)
skład
mannuronate monomer units, ≥50%
G/M ratio, ≥1.5
zanieczyszczenia
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
<20 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.