Kluczowe dokumenty
42000201
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP LVM
low viscosity sodium alginate, viscosity 20-200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), mannuronate monomer units ≥50 %
Synonim(y):
UP LVM TM=["PRONOVA"]
Wybierz wielkość
5 G
3460,00 zł
10 G
6930,00 zł
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
3460,00 zł
10 G
6930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 75-200 kDa (approximate)
skład
mannuronate monomer units, ≥50%
G/M ratio, ≤1
zanieczyszczenia
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
20-200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Opis ogólny
PRONOVA UP LVM to alginian sodu o niskiej lepkości (20-200 mPas), w którym minimum 50% jednostek monomeru stanowi mannuronian.
Zastosowanie
Przykłady zastosowań alginianów Pronova obejmują: enkapsulację żywych komórek i białek terapeutycznych w lekach stosowanych w terapii komórkowej, krioprotektanty, spoiwo kitu kostnego do inżynierii tkankowej, biodrukowanie 3D, pianki i rusztowania tkanek komórkowych, hydrożele, zaawansowane dostarczanie leków i implanty, leczenie ran i urządzenia medyczne.
Informacje prawne
Produkt firmy Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
NIE STOSOWAĆ U LUDZI
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.