Kluczowe dokumenty
42000301
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP MVM
medium viscosity sodium alginate, viscosity >200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), mannuronate monomer units ≥50 %
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw >200 kDa (approximate)
skład
mannuronate monomer units, ≥50%
G/M ratio, ≤1
zanieczyszczenia
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
>200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Opis ogólny
PRONOVA UP MVM to alginian sodu o średniej lepkości (>200 mPas), w którym minimum 50% jednostek monomeru stanowi mannuronian.
Zastosowanie
Przykłady zastosowań alginianów Pronova obejmują: enkapsulację żywych komórek i białek terapeutycznych w lekach stosowanych w terapii komórkowej, krioprotektanty, spoiwo kitu kostnego do inżynierii tkankowej, biodrukowanie 3D, pianki i rusztowania tkanek komórkowych, hydrożele, zaawansowane dostarczanie leków i implanty, leczenie ran i urządzenia medyczne.
Informacje prawne
Produkt firmy Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
NIE STOSOWAĆ U LUDZI
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.