Merck
418943
Sigma-Aldrich
2,2′-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2NHC6H3(NO2)N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
108-111 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
OCCNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C12H19N3O5/c16-6-3-13-11-2-1-10(9-12(11)15(19)20)14(4-7-17)5-8-18/h1-2,9,13,16-18H,3-8H2
Klucz InChI
MIWUTEVJIISHCP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2′-[4-(2-hydroksyetyloamino)-3-nitrofenyloimino]dietanol (HC Blue No.2) to rozpuszczalny w wodzie fioletowy barwnik.[1]
Zastosowanie
2,2′-[4-(2-hydroksyetyloamino)-3-nitrofenyloimino]dietanol może być stosowany w celu poprawy widoczności samoregenerującego się hydrożelu ureidopirymidynonu (UPy) (poli(glikolu etylenowego) zawierającego dwufunkcyjne grupy UDP).[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Self-Healing Supramolecular Polymers In Action.
van Gemert GML, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 213(2), 234-242 (2012)
Species comparisons regarding comparative metabolism of two structurally similar phenylenediamines (HC Blue 1 and HC Blue 2).
F Kari et al.
Progress in clinical and biological research, 340D, 305-314 (1990-01-01)
HC Blue No. 2.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 57, 143-151 (1993-01-01)
F W Kari et al.
Cell biology and toxicology, 6(2), 139-155 (1990-04-01)
Previous studies indicated that HC Blue 1 induced heptocellular carcinomas in B6C3F1 mice whereas the structurally similar nitroaromatic amine HC Blue 2 did not. In an attempt to elucidate the biochemical mechanisms responsible for their different carcinogenic potencies, comparative metabolism
T J Oberly et al.
Mutation research, 241(2), 151-159 (1990-06-01)
The hair-dye ingredients, HC Blue No. 1 (HCB1) and HC Blue No. 2 (HCB2), were tested for the induction of bacterial mutation using Salmonella typhimurium strains TA1535, TA1537, TA98 and TA100; and Escherichia coli strains WP2uvrA-. In addition, both dyes