Merck
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Bromide
95%
Synonim(y):
(1S)-(+)-B-Bromodiisopinocampheylborane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34BBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.20
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
62-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
Informacje prawne
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)